Stampa…
Potassio perossidisolfato ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perossodisolfato di dipotassio, Potassio persolfato
13145.30 13145.A1
13145.30EA 47.9 EUR
13145.30 13145.A1
Potassio perossidisolfato ≥99.0% ACS
Potassio perossidisolfato
Purity: 99.0% min CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,7656 UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formula: K₂S₂O₈
Peso molecolare: 270,32 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,477
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656