Stampa…
Potassio perossidisolfato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perossodisolfato di dipotassio, Potassio persolfato
424185000 424180025
ACRO424185000EA 49.8 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
Potassio perossidisolfato 99+% ACS
Potassio perossidisolfato
Formula: K₂S₂O₈
Peso molecolare: 270,32 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Visualizza i codici
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %