Stampa…
Potassio perossidisolfato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 87.4 EUR
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Potassio perossidisolfato 99+% per analisi
Potassio perossidisolfato
Formula: K₂S₂O₈
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm