Stampa…
Potassio disolfato 98% analysis_for
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: di-Potassio disolfato
207915000 207910025
ACRO207915000EA 84.2 EUR
ACRO207915000 ACRO207910025
Potassio disolfato 98% analysis_for
Potassio disolfato
Formula: K₂O₇S₂
Peso molecolare: 254.32 g/mol
Punto di fusione: 325 °C
Densità: 2.51 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011385
CAS Number: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 I
Merck Index: 13,07749
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %