Stampa…
Potassio bisolfito, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Potassio metabisolfito
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500 1.05057.9050
1.05057.0500EA 52.1 EUR
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500 1.05057.9050
Potassio bisolfito, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio bisolfito
Formula: K₂O₅S₂
Peso molecolare: 222,33 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS Number: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Visualizza i codici
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)