Stampa…
Potassio bisolfito, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 1310 EUR
1.05056.5000 1.05056.9029
Potassio bisolfito, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Potassio bisolfito
Formula: K₂O₅S₂
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS Number: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729