Stampa…
Potassio bisolfito ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassio metabisolfito
43908.22 43908.36 43908.A3
43908.22EA 42 EUR
43908.22 43908.36 43908.A3
Potassio bisolfito ≥95%
Potassio bisolfito
Purity: 95+% CAS No.: 16731-55-8 Molecular Formula: K2S2O5 Formula Weight: 222.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 190° dec. Merck Reference: 14,7645 MDL No.: MFCD00167605
Formula: K₂O₅S₂
Peso molecolare: 222,33 g/mol
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167605
CAS Number: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 14,7645