Stampa…
Potassio bisolfito 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio metabisolfito
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 23.6 EUR
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
Potassio bisolfito 97%, extra puro
Potassio bisolfito
Formula: K₂O₅S₂
Peso molecolare: 222,33 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167605
CAS Number: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm