Potassium hexaiodoplatinate(IV) (≥18,2% Pt)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 16905-14-9
Molecular Formula: K2PtI6
Formula Weight: 1034.72
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049660
Formula:
I₆K₂Pt Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049660 CAS Number: 16905-14-9 EINECS: 240-954-7 |