Stampa…
Potassio esacloroplatinato (IV) (∼40% Pt)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: di-Potassio esacloroplatinato
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 121 EUR
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
Potassio esacloroplatinato (IV) (∼40% Pt)
Esacloroplatinato di dipotassio
Formula: K₂PtCl₆
Peso molecolare: 485,99 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011389
CAS Number: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07720
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)