Stampa…
Tetracloroplatinato di dipotassio ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
43946.03 43946.06 43946.14
43946.03EA 166 EUR
43946.03 43946.06 43946.14
Tetracloroplatinato di dipotassio ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Tetracloroplatinato di dipotassio
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-99-7 Molecular Formula: Cl4K2Pt Formula Weight: 415.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7682 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011378
Formula: Cl₄K₂Pt
Peso molecolare: 415,09 g/mol
Punto di ebollizione: 35…40 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: Dec.
Densità: 3,38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011378
CAS Number: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7682