Tetracloroplatinato di dipotassio (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formula:
Cl₄K₂Pt Peso molecolare: 415,09 g/mol Punto di ebollizione: 35…40 °C (20 mmHg) Punto di fusione: Dec. Densità: 3,38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS Number: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7682 |