Stampa…
Tetracloroplatinato di dipotassio Pt 46-47%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 128 EUR
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Tetracloroplatinato di dipotassio Pt 46-47%
Tetracloroplatinato di dipotassio
Formula: Cl₄K₂Pt
Peso molecolare: 415,09 g/mol
Punto di ebollizione: 35…40 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011378
CAS Number: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)