Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato idrato ACS, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Sodio fosfato monobasico idrato
567545-1 567545-500
567545-1EA 213 EUR
567545-1 567545-500
Sodio diidrogeno fosfato idrato ACS, Millipore®
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Special Instructions: Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature
Formula: NaH₂PO₄·xH₂O
Punto di fusione: ∼650 °C
Densità: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149208
CAS Number: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Visualizza i codici
Form White Solid
Purity ≥98% by assay
Contaminants Heavy metals: ≤0.001%