Potassio diidrogeno fosfato ≥99%, in polvere, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
KH₂PO₄ Punto di ebollizione: ~100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 253 °C Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS Number: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |