Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
26923.298EA 103 EUR
26923.298 26923.367
Potassio diidrogeno fosfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Punto di ebollizione: ~100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm