Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
1.04873.0250EA 47.6 EUR
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
Potassio diidrogeno fosfato, EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136,09 g/mol
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Visualizza i codici
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)