Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
A12142.0E A12142.36
A12142.0EEA 132 EUR
A12142.0E A12142.36
Potassio diidrogeno fosfato ≥98%
Potassio diidrogeno fosfato
Purity: 98+% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Cryst solid Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136,09 g/mol
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,338
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 14,7659