Potassio diidrogeno fosfato ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
In buffers for pH determination.
Formula:
KH₂PO₄ Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 253 °C Densità: 2,338 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS Number: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 14,7659 |