Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato 99,999 Metals basis, Puratronic® Si_10ppm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
10840.14 10840.22
10840.14EA 262 EUR
10840.14 10840.22
Potassio diidrogeno fosfato 99,999 Metals basis, Puratronic® Si_10ppm
Potassio diidrogeno fosfato
Purity: 99.999% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136.09 g/mol
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253
Densità: 2.338
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 14,7659