Potassio diidrogeno fosfato 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
KH₂PO₄ Punto di ebollizione: ~ 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 253 °C Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS Number: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤1 % (105°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % (on dried substance) |