Stampa…
Sodio fosfato bibasico, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
A11817.0CEA 344 EUR
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
Sodio fosfato bibasico, anidro 98+%
Sodio fosfato bibasico
Purity: 98+% CAS No.: 7558-79-4 Molecular Formula: HNa2O4P Formula Weight: 141.98 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00003496
Formula: Na₂HPO₄
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 14,8659