di-Potassio idrogenofosfato, anidro ≥98%, white powder
Fornitore: MP Biomedicals
Soluble in water (1g/20 ml); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formula:
K₂HPO₄ Punto di fusione: 340 °C Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS Number: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |