Stampa…
tri-Potassio fosfato, anidro 97%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 28.8 EUR
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
tri-Potassio fosfato, anidro 97%, puro
tri-Potassio fosfato
Formula: K₃O₄P
Peso molecolare: 212,27 g/mol
Punto di fusione: 1340 °C
Densità: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036295
CAS Number: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Visualizza i codici
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %