Stampa…
Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12080.0B A12080.18 A12080.30
A12080.0BEA 331 EUR
A12080.0B A12080.18 A12080.30
Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formula: F₆KP
Peso molecolare: 184,06 g/mol
Punto di fusione: 575 °C
Densità: 2,55
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011412
CAS Number: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II