Potassium hexafluorophosphate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formula:
F₆KP Punto di fusione: 575 °C Densità: 2,55 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011412 CAS Number: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |