Stampa…
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 386 EUR
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra puro
Potassium hexafluorophosphate
Formula: F₆KP
Peso molecolare: 184,06 g/mol
Punto di fusione: 575 °C
Densità: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011412
CAS Number: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %