Stampa…
Sodium trimetaphosphate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 67.1 EUR
89063.A1 89063.A7
Sodium trimetaphosphate
Sodium trimetaphosphate
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Formula: Na₃O₉P₃
Punto di fusione: 588 °C
Densità: 2,49
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00867826
CAS Number: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 14,8696