Stampa…
Pentasodio trifosfato for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 78.1 EUR
1.06999.1000 1.06999.9025
Pentasodio trifosfato for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Pentasodio trifosfato
Formula: Na₅O₁₀P₃
Peso molecolare: 367,86 g/mol
Punto di fusione: 622 °C (dec.)
Densità: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003514
CAS Number: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Merck Index: 12,08846
Visualizza i codici
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %