Pentasodio trifosfato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
CAS No.: 7758-29-4
Molecular Formula: Na5P3O10
Formula Weight: 367.91
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 622°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8697
MDL No.: MFCD00003514
Formula:
Na₅O₁₀P₃ Peso molecolare: 367,86 g/mol Punto di fusione: 622 °C Densità: 2,52 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003514 CAS Number: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 Merck Index: 14,8697 |