tetra-Sodio difosfato, anidro, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodio pirofosfato, tetra-Sodio pirofosfato
CAS No.: 7722-88-5
Molecular Formula: Na4O7P2
Formula Weight: 265.90
Physical Form: Granular
Density: 2.534
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 988°
Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00003513
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Formula:
Na₄O₇P₂ Peso molecolare: 265,9 g/mol Punto di fusione: 988 °C Densità: 2,534 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003513 CAS Number: 7722-88-5 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |