Stampa…
Sodio idrossido, anidro ≥98%, in pastiglie, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
S5881-1KGEA 73.73 EUR
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
Sodio idrossido, anidro ≥98%, in pastiglie, per analisi
Sodio idrossido
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1,390 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 319 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Vapor Density >1 (vs air)
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Appearance of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)