Stampa…
Sodio idrossido ≥97.0%, in pastiglie ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
221465-500G 221465-6X500G
221465-500GEA 89.21 EUR
221465-500G 221465-6X500G
Sodio idrossido ≥97.0%, in pastiglie ACS, Fluka™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1,390 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 319 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Assay Min. 97.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Ag) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)