Stampa…
Potassio idrossido ≥85%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
26669.266EA 34.3 EUR
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Potassio idrossido ≥85%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm