Stampa…
Potassio idrossido per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
8.14353.0100EA 26.2 EUR
8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
Potassio idrossido per sintesi
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320
Punto di fusione: 360
Densità: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)