Stampa…
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi (max. 0,05% Na), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05029.1000 1.05029.9050
1.05029.1000EA 204 EUR
1.05029.1000 1.05029.9050
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi (max. 0,05% Na), Supelco®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material