Stampa…
Potassio idrossido ≥85%, in polvere, grado tecnico, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
06103-5KG 06103-40KG
06103-5KGEA 186.59 EUR
06103-5KG HONC06103-40KG
Potassio idrossido ≥85%, in polvere, grado tecnico, Fluka™
Potassio idrossido
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1.327 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Assay Min. 85 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 719 °C)