Stampa…
Potassio idrossido
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 26.1 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Potassio idrossido
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806