Stampa…
Potassio idrossido, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0489-1KGEA 138 EUR
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Potassio idrossido, per analisi
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%