Stampa…
Potassio idrossido ≥85%, in scaglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
A16199.36EA 24.3 EUR
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
Potassio idrossido ≥85%, in scaglie
Potassio idrossido
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: 1320…1324 °C
Punto di fusione: 360
Densità: 2.044
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640