Stampa…
Potassio idrossido ca. 85%, in scaglie, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
232550010 232550050 232550250
ACRO232550010EA 39.7 EUR
ACRO232550010 ACRO232550050 ACRO232550250
Potassio idrossido ca. 85%, in scaglie, extra puro
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Iron (Fe) ≤4 ppm
Sodium (Na) ≤0.9 % (as NaOH)