Stampa…
Litio nitrato ≥99.5%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 246.9 EUR
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Litio nitrato ≥99.5%, per analisi
Litio nitrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiNO₃
Punto di ebollizione: >450 °C (dec. below the boiling point)
Punto di fusione: 264 °C (1,013 hPa)
Densità: 2,38 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011094
CAS Number: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %