Stampa…
Potassium manganate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39506.09 39506.18
39506.09EA 87.6 EUR
39506.09 39506.18
Potassium manganate
Potassium manganate
Formula: K₂MnO₄
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043089
CAS Number: 10294-64-1
EINECS: 233-665-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7644