Stampa…
Potassio metaperiodato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 735 EUR
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Potassio metaperiodato ≥99%
Potassio metaperiodato
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Formula: KlO₄
Punto di fusione: 582 °C
Densità: 3,618
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011407
CAS Number: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654