Stampa…

Potassio metaperiodato 99.5%, extra puro

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: Potassio tetraossiiodato (VII)

198391000 198395000 198390025
ACRO198391000EA 84.6 EUR
ACRO198391000 ACRO198395000 ACRO198390025
Potassio metaperiodato 99.5%, extra puro
Potassio metaperiodato
Formula: KlO₄
Peso molecolare: 230 g/mol
Punto di fusione: 582 °C
Densità: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011407
CAS Number: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR