Rubidio ioduro 99,8 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 7790-29-6
Molecular Formula: RbI
Formula Weight: 212.37
Physical Form: Crystalline
Density: 3.55
Refractive Index: 1.6474
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 647°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,8286
MDL No.: MFCD00011192
Formula:
IRb Peso molecolare: 212.37 g/mol Punto di ebollizione: 1300 °C Punto di fusione: 647 °C Densità: 3.55 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011192 CAS Number: 7790-29-6 EINECS: 232-198-1 Merck Index: 14,8286 |