Stampa…
Sodio ioduro ≥99%, per analisi, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 39.09 EUR
217638-5G HONC217638-25KG
Sodio ioduro ≥99%, per analisi, Fluka™
Sodio ioduro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1,304 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 662 °C
Densità: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Visualizza i codici
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %