Stampa…
Potassio ioduro
Fornitore: Lovibond
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
501210 501211
LOVI501210EA 24.6 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Potassio ioduro
Potassio ioduro
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330
Punto di fusione: 686
Densità: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727