Cesio ioduro, dry_ultra 99,998 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cesiumiodide
ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Formula:
CsI Peso molecolare: 259.81 g/mol Punto di ebollizione: 1280 °C Punto di fusione: 626 °C Densità: 3.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010962 CAS Number: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 14,2014 |