Cesio ioduro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: -20 Mesh
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Formula:
CsI Punto di ebollizione: 1280 °C Punto di fusione: 626 °C Densità: 3,21 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010962 CAS Number: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Merck Index: 14,2014 |